Stampa…
2-Bromooctadecanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6493-1G OR6493-5G
APOSOR6493-1GEA 145 EUR
APOSOR6493-1G APOSOR6493-5G
2-Bromooctadecanoic acid
2-Bromooctadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formula: C₁₈H₃₅BrO₂
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021694
CAS Number: 142-94-9
UN: 3261
ADR: 8,III