Stampa…
17-Iodoheptadecanoic acid, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6491-100MG OR6491-500MG
APOSOR6491-100MGEA 161 EUR
APOSOR6491-100MG APOSOR6491-500MG
17-Iodoheptadecanoic acid, tech
17-Iodoheptadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formula: C₁₇H₃₃IO₂
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040783
CAS Number: 60451-92-5