Stampa…
Methyl 17-bromoheptadecanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6489-100MG OR6489-250MG OR6489-200MG
APOSOR6489-100MGEA 434 EUR
APOSOR6489-100MG APOSOR6489-250MG APOSOR6489-200MG
Methyl 17-bromoheptadecanoate
Methyl 17-bromoheptadecanoate
Radiopharmaceutical precursor
Formula: C₁₈H₃₅BrO₂
Peso molecolare: 363,373 g/mol
Punto di ebollizione: 212…214 °C (2,5 mm Hg)
Punto di fusione: 47…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040770
CAS Number: 72338-49-9