17-Bromoheptadecanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6480-500MG
OR6480-100MG
APOSOR6480-500MGEA
408
EUR
APOSOR6480-500MG
APOSOR6480-100MG
17-Bromoheptadecanoic acid
17-Bromoheptadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formula:
C₁₇H₃₃BrO₂ Peso molecolare: 349,347 g/mol Punto di fusione: 72…74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040782 CAS Number: 13099-35-9 EINECS: 236-017-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...