Stampa…
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR64742-1G OR64742-250MG OR64742-5G
APOSOR64742-1GEA 524 EUR
APOSOR64742-1G APOSOR64742-250MG APOSOR64742-5G
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Formula: C₁₄H₆BrClN₂
Peso molecolare: 317,568 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18823120
CAS Number: 958452-43-2