15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Radiopharmaceutical precursor
Formula:
C₂₂H₃₆O₂ Punto di fusione: 37…39 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040787 CAS Number: 116754-80-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...