Stampa…
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6472-100MG OR6472-250MG
APOSOR6472-100MGEA 277 EUR
APOSOR6472-100MG APOSOR6472-250MG
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formula: C₂₁H₃₃IO₂
Peso molecolare: 444,39 g/mol
Punto di fusione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040778
CAS Number: 80479-93-2