3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Radiopharmaceutical precursor
Formula:
C₈H₁₀BrN₃·H₂SO₄ Punto di fusione: 174…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040820 CAS Number: 90151-50-1 |