Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl (E)-3-isopropylacrylate, Methyl trans-4-methylpent-2-enoate, (E)-Methyl 4-methylpent-2-enoate
OR6465-10G
OR6465-50G
OR6465-5G
APOSOR6465-10GEA
62.6
EUR
APOSOR6465-10G
APOSOR6465-50G
APOSOR6465-5G
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Formula:
C₇H₁₂O₂ Peso molecolare: 128,169 g/mol Punto di ebollizione: 74…75 °C (46 mm Hg) Flash Pt: 47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00137612 CAS Number: 20515-15-5 UN: 1993 ADR: 3,III |