Stampa…
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6460-100MG OR6460-200MG
APOSOR6460-100MGEA 49.5 EUR
APOSOR6460-100MG APOSOR6460-200MG
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Radiopharmaceutical precursor
Formula: C₁₄H₂₃IN₂O·2ClH
Peso molecolare: 435,172 g/mol
Punto di fusione: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040808
CAS Number: 89815-43-0