Stampa…
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-3-nitropicolinonitrile, 6-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
OR6409-1G OR6409-25G OR6409-5G
APOSOR6409-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6409-1G APOSOR6409-25G APOSOR6409-5G
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile 98%
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₂ClN₃O₂
Peso molecolare: 183,552 g/mol
Punto di fusione: 109…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657641
CAS Number: 93683-65-9