3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Formula:
C₁₀H₁₀BrN₃ Peso molecolare: 252.11 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084884 CAS Number: 175276-41-2 |