Stampa…
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6306A-100MG OR6306A-250MG OR6306A-25MG
APOSOR6306A-100MGEA 109 EUR
APOSOR6306A-100MG APOSOR6306A-250MG APOSOR6306A-25MG
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate 95%
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate
Formula: C₁₀H₈NO₂·Na
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787506
CAS Number: 172513-77-8