Stampa…
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR63029-250MG OR63029-1G OR63029-5G
APOSOR63029-250MGEA 109 EUR
APOSOR63029-250MG APOSOR63029-1G APOSOR63029-5G
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Peso molecolare: 310,915 g/mol
Punto di fusione: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391620
CAS Number: 873387-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III