Stampa…
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6291-1G OR6291-2.5G
APOSOR6291-1GEA 232 EUR
APOSOR6291-1G APOSOR6291-2.5G
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₂
Punto di fusione: 123…125 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026847
CAS Number: 1886-52-8