Stampa…
4-Aminophenyl-β-D-mannopyranoside hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR6250T-100MG OR6250T-50MG
APOSOR6250T-100MGEA 662 EUR
APOSOR6250T-100MG APOSOR6250T-50MG
4-Aminophenyl-β-D-mannopyranoside hydrochloride
4-Aminophenyl-β-D-mannopyranoside hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO₆·ClH
Peso molecolare: 307,727 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190750
CAS Number: 210049-18-6