Stampa…
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62081-1G OR62081-250MG
APOSOR62081-1GEA 516 EUR
APOSOR62081-1G APOSOR62081-250MG
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11975645
CAS Number: 588688-33-9