Stampa…
6-Bromo-3-methyl-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62080-1G OR62080-5G
APOSOR62080-1GEA 89.9 EUR
APOSOR62080-1G APOSOR62080-5G
6-Bromo-3-methyl-1H-indole
6-Bromo-3-methyl-1H-indole
Formula: C₉H₈BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834853
CAS Number: 1219741-50-0