Stampa…
6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62079-250MG OR62079-50MG OR62079-100MG
APOSOR62079-250MGEA 0 EUR
APOSOR62079-250MG APOSOR62079-50MG APOSOR62079-100MG
6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₈H₅N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22380516
CAS Number: 1374652-76-2