Stampa…
7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR62035-1G OR62035-25G OR62035-5G
APOSOR62035-1GEA 59.7 EUR
APOSOR62035-1G APOSOR62035-25G APOSOR62035-5G
7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine 97%
7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Formula: C₆H₅IN₄
Peso molecolare: 260,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21607515
CAS Number: 1770840-43-1