Stampa…
Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62033-1G OR62033-250MG
APOSOR62033-1GEA 434 EUR
APOSOR62033-1G APOSOR62033-250MG
Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Formula: C₈H₁₁IN₂O₂
Peso molecolare: 294,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20326732
CAS Number: 6645-80-3