3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR62032-1G
OR62032-250MG
OR62032-5G
APOSOR62032-1GEA
170
EUR
APOSOR62032-1G
APOSOR62032-250MG
APOSOR62032-5G
3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
Formula:
C₆H₇IN₂O₂ Peso molecolare: 266,036 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD15146427 CAS Number: 6715-91-9 |