Stampa…
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR62031-1G OR62031-250MG OR62031-5G
APOSOR62031-1GEA 74.2 EUR
APOSOR62031-1G APOSOR62031-250MG APOSOR62031-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
Formula: C₅H₄IN₃
Peso molecolare: 233,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06014071
CAS Number: 955965-81-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III