Stampa…
1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62030-1G OR62030-250MG OR62030-5G
APOSOR62030-1GEA 522 EUR
APOSOR62030-1G APOSOR62030-250MG APOSOR62030-5G
1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
Formula: C₆H₇IN₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20327030
CAS Number: 1343366-12-0