Stampa…
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-(4-iodo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
OR62029-1G OR62029-250MG OR62029-5G
APOSOR62029-1GEA 172 EUR
APOSOR62029-1G APOSOR62029-250MG APOSOR62029-5G
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Formula: C₇H₉IN₂O₂
Peso molecolare: 280,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11054036
CAS Number: 82231-59-2