Stampa…
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62028-1G OR62028-250MG OR62028-5G
APOSOR62028-1GEA 49.3 EUR
APOSOR62028-1G APOSOR62028-250MG APOSOR62028-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Formula: C₅H₅IN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08558964
CAS Number: 6752-13-2