Stampa…
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dimethyl-3-formylthiophene
OR6179-5G OR6179-25G
APOSOR6179-5GEA 127 EUR
APOSOR6179-5G APOSOR6179-25G
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde 95+%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₇H₈OS
Peso molecolare: 140,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426895
CAS Number: 26421-44-3