Stampa…
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-mercapto-1H-imidazole-4-carboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-2-sulphanyl-1H-imidazole
OR6163-1G OR6163-5G
APOSOR6163-1GEA 37.7 EUR
APOSOR6163-1G APOSOR6163-5G
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 172.205 g/mol
Punto di fusione: 191…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068042
CAS Number: 64038-64-8