2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Amino-2-bromo-4-(methylamino)pyridine
OR61613-1G
OR61613-250MG
APOSOR61613-1GEA
0
EUR
APOSOR61613-1G
APOSOR61613-250MG
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Formula:
C₆H₈BrN₃ Peso molecolare: 202,052 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22415287 CAS Number: 1396554-44-1 |