Stampa…
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61612-1G OR61612-250MG
APOSOR61612-1GEA 928 EUR
APOSOR61612-1G APOSOR61612-250MG
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Formula: C₆H₆BrN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22415286
CAS Number: 1396554-54-3