Stampa…
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(3-Bromo-2-nitrophenyl)cyclopropylamine, 2-Bromo-6-(cyclopropylamino)nitrobenzene
OR61608-1G OR61608-250MG
APOSOR61608-1GEA 430 EUR
APOSOR61608-1G APOSOR61608-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Formula: C₉H₉BrN₂O₂
Peso molecolare: 257,084 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22415284
CAS Number: 1396554-46-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III