Stampa…
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61604-10G OR61604-25G OR61604-1G OR61604-5G
APOSOR61604-10GEA 502 EUR
APOSOR61604-10G APOSOR61604-25G APOSOR61604-1G APOSOR61604-5G
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane
Formula: C₁₄H₃₁BrO₃Si
Punto di ebollizione: 158 °C (0,8 mm Hg)
Densità: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270978
CAS Number: 17947-99-8