Stampa…
Chlorin e6
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61545-100MG OR61545-1G OR61545-250MG
APOSOR61545-100MGEA 187 EUR
APOSOR61545-100MG APOSOR61545-1G APOSOR61545-250MG
Chlorin e6
Chlorin e6
Formula: C₃₄H₃₆N₄O₆
Peso molecolare: 596,673 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08669566
CAS Number: 19660-77-6