2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₆BrClO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08752806 CAS Number: 23095-16-1 UN: 3261 ADR: 8,III |