Stampa…
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61523-1G OR61523-250MG
APOSOR61523-1GEA 198 EUR
APOSOR61523-1G APOSOR61523-250MG
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₆BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16657201
CAS Number: 219762-28-4