2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BrIO Punto di fusione: 112…116 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11044842 CAS Number: 946525-30-0 |