Stampa…
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61441-1G OR61441-250MG
APOSOR61441-1GEA 408 EUR
APOSOR61441-1G APOSOR61441-250MG
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
4-Iodo-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₅IN₂
Peso molecolare: 244,032 g/mol
Punto di fusione: 188…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09910322
CAS Number: 51288-04-1