4-Chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine hydrochloride, 2-(4-Chloropyridin-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₅BClNO₂·ClH Peso molecolare: 275.967 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD18914522 CAS Number: 2102671-51-0 |