Stampa…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61410-1G OR61410-100MG OR61410-500MG
APOSOR61410-1GEA 492 EUR
APOSOR61410-1G APOSOR61410-100MG APOSOR61410-500MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
Formula: C₇H₆BrN₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22205889
CAS Number: 1392102-12-3