Stampa…
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR61395-1G OR61395-500MG
APOSOR61395-1GEA 336 EUR
APOSOR61395-1G APOSOR61395-500MG
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole 97%
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₉N₅
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19381756
CAS Number: 1312142-38-3