Stampa…
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-formyl-6-methoxypyridine, 2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloro-6-methoxy-pyridine-4-carbaldehyde
OR61392-1G OR61392-500MG
APOSOR61392-1GEA 720 EUR
APOSOR61392-1G APOSOR61392-500MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,581 g/mol
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410665
CAS Number: 329794-31-2