Stampa…
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61368-1G OR61368-500MG
APOSOR61368-1GEA 1220 EUR
APOSOR61368-1G APOSOR61368-500MG
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Punto di fusione: 152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18260051
CAS Number: 1256833-56-3