Stampa…
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[8-(Benzyloxy)-1,2-dihydro-2-oxoquinolin-5-yl]ethan-1-one, 5-Acetyl-8-(benzyloxy)-1,2-dihydro-2-oxoquinoline
OR61366-1G OR61366-500MG
APOSOR61366-1GEA 212 EUR
APOSOR61366-1G APOSOR61366-500MG
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₈H₁₅NO₃
Peso molecolare: 293,317 g/mol
Punto di fusione: 179…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19381743
CAS Number: 93609-84-8