Stampa…
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR61321-1G OR61321-500MG
APOSOR61321-1GEA 65.5 EUR
APOSOR61321-1G APOSOR61321-500MG
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formula: C₆H₁₁N₃·ClH
Peso molecolare: 161,633 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11052940
CAS Number: 1197230-21-9