Stampa…
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Cyano-2-formylphenol, 4-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde
OR61317-250MG OR61317-1G
APOSOR61317-250MGEA 165 EUR
APOSOR61317-250MG APOSOR61317-1G
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile 95+%
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile
Formula: C₈H₅NO₂
Peso molecolare: 147,131 g/mol
Punto di fusione: 124…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08361770
CAS Number: 84102-89-6