4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-amine
OR61299-100MG
OR61299-250MG
OR61299-1G
APOSOR61299-100MGEA
177
EUR
APOSOR61299-100MG
APOSOR61299-250MG
APOSOR61299-1G
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula:
C₆H₅ClN₄ Peso molecolare: 168,584 g/mol Punto di fusione: 266 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18803412 CAS Number: 52559-17-8 |