Stampa…
5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61292-1G OR61292-25G OR61292-5G
APOSOR61292-1GEA 23.2 EUR
APOSOR61292-1G APOSOR61292-25G APOSOR61292-5G
5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid 97%
5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₉ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664695
CAS Number: 7569-62-2