Stampa…
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropionic acid
OR61217-1G OR61217-250MG
APOSOR61217-1GEA 1390 EUR
APOSOR61217-1G APOSOR61217-250MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 198,646 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036920
CAS Number: 69849-06-5