Stampa…
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxy-5-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 4-Hydroxy-3-nitrophenyl methyl sulphone
OR61203-1G OR61203-5G OR61203-25G
APOSOR61203-1GEA 69.8 EUR
APOSOR61203-1G APOSOR61203-5G APOSOR61203-25G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol
Formula: C₇H₇NO₅S
Peso molecolare: 217,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085946
CAS Number: 97-10-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III