(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR61171-100MG
OR61171-250MG
APOSOR61171-100MGEA
241
EUR
APOSOR61171-100MG
APOSOR61171-250MG
(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
Formula:
C₉H₈N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20483631 CAS Number: 221681-76-1 |